missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-GATA4 (Ser105) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Code produit 15595411
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15595411 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15595411 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA538494

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GATA binding factor 4 (GATA4) is a GATA family transcription regulator involved in embryonic development. In addition, members of this family recognize the GATA motif which is present in the promoters of many genes. GATA4 is thought to regulate genes involved in embryogenesis and in myocardial differentiation and function. Mutations in this gene have been associated with cardiac septal defects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-GATA4 (Ser105)
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression GATA4
Numéro d’ordre du gène P43694, Q08369
Alias de gène DNA binding protein GATA-GT2, GAT4, GATA binding factor-4, GATA-4, Transcription factor GATA-4
Symboles de gène(s) GATA4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phosphopeptide derived from human GATA4 around the phosphorylation site of Ser105 (P-V-SP-P-R)
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 14463, 2626
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.