missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-HCLS1 (Tyr397) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HS1Y397-F12), PE, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Code produit 17166748 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 Tests
100 Tests
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17166748 100 Tests 100 pièces
17136998 10 Tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17166748 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA537160

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Substrate of the antigen receptor-coupled tyrosine kinase. Plays a role in antigen receptor signaling for both clonal expansion and deletion in lymphoid cells. May also be involved in the regulation of gene expression. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-HCLS1 (Tyr397)
Applications Flow Cytometry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone HS1Y397-F12
Conjugué PE
Formule PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
Expression HCLS1
Numéro d’ordre du gène P14317, P49710
Alias de gène AW213261; CTTNL; HCLS1; hematopoietic cell specific Lyn substrate 1; hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1; Hematopoietic lineage cell-specific protein; HS1; LckBP1; p75
Symboles de gène(s) HCLS1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr397 of human phospho HS1.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 15163, 3059
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.