missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-HDAC5/HDAC9 (Ser259, Ser220) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15566901
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15566901 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15566901 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA540215

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.

Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes. Involved in muscle maturation by repressing transcription of myocyte enhancer MEF2C. During muscle differentiation, it shuttles into the cytoplasm, allowing the expression of myocyte enhancer factors. Involved in the MTA1-mediated epigenetic regulation of ESR1 expression in breast cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-HDAC5/HDAC9 (Ser259, Ser220)
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression HDAC9
Numéro d’ordre du gène Q99N13, Q9UKV0, Q9UQL6, Q9Z2V6
Alias de gène Antigen NY-CO-9; HD5; HD7; HD7b; HD9; HDAC; HDAC5; HDAC7; HDAC7B; HDAC9; hdac-9; HDAC9B; HDAC9FL; HDRP; histone deacetylase 4/5-related protein; histone deacetylase 5; Histone deacetylase 7B; histone deacetylase 9; Histone deacetylase-related protein; KIAA0600; KIAA0744; MEF-2 interacting transcription repressor (MITR) protein; MEF2-interacting transcription repressor MITR; MITR; NY-CO-9
Symboles de gène(s) HDAC5, HDAC9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from human HDAC5/9 around the phosphorylation site of S259/220.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10014, 15184, 79221, 9734
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.