Learn More
Phospho-KV2.1 (KCNB1) (Ser805) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Code produit 17729993
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17729993 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17729993 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA5118573
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
Phospho-KV2.1 (KCNB1) (Ser805) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-KV2.1 (KCNB1) (Ser805) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Phospho-KV2.1 (KCNB1) (Ser805)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Kcnb1
Numéro d’ordre du gène P15387, Q03717, Q14721
Alias de gène Delayed rectifier potassium channel 1; delayed rectifier potassium channel Kv2.1; DRK1; DRK1PC; KCB1; Kcnb1; Kcr1-1; Kv2.1; mShab; potassium channel Kv2.1; potassium channel, voltage gated Shab-related subfamily B, member 1; potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, member 1; potassium voltage-gated channel subfamily B member 1; potassium voltage-gated channel, Shab-related subfamily, member 1; Shab; voltage-gated potassium channel subunit Kv2.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Kv2.1 around the phosphorylation site of Ser805.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16500, 25736, 3745
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG