missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MAP2K4 (Ser257) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SEK1MKK4S257-C5), Invitrogen™

Code produit 17196968 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
200 μL
Conditionnement:
200µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17196968 20 μL 20µL
17136728 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17196968 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA537383

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MAP2K4 (MEK4) serine/threonine kinase (mitogen-activated protein kinase 4) MEK4 or MKK4 is a dual specificity kinase of the STE7 family that phosphorylates and activates JNK1 and -2 as well as p38. MAP2K4 preferentially phosphorylates the tyrosine residue of JNKs. MAP2K4 mediates a variety of physiological and pathophysiological processes such as responses to cellular stresses and inflammatory cytokines. MAP2K4 is important for carcinogenesis; a loss-off-function mutation in MAP2K4 was found in lung and pancreatic tumors. Conversely, a pro-oncogenic role was also found for MAP2K4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-MAP2K4 (Ser257)
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone SEK1MKK4S257-C5
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression MAP2K4
Numéro d’ordre du gène P45985, P47809
Alias de gène C-JUN N-terminal kinase kinase 1; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4a; JNK kinase 1; JNK-activated kinase 1; JNK-activating kinase 1; JNKK; JNKK 1; JNKK1; MAP kinase activator 2; MAP kinase kinase 4; Map2k4; map2k4.L; map2k4a; map2k4-a; map2k4-b; MAP2K4delta; MAPK/ERK kinase 4; MAPKK 4; MAPKK4; MEK 4; MEK4; mitogen activated protein kinase kinase 4; mitogen activated protein kinase kinase 4, variant 1; mitogen-activated protein kinase kinase 4; mitogen-activated protein kinase kinase 4 L homeolog; mitogen-activated protein kinase kinase 4a; MKK4; mkk4a; MKK4A-l; PRKMK4; SAPK kinase 1; SAPK/ERK kinase 1; SAPK/Erk/kinase 1; SAPKK1; SAPKK-1; Sek1; Serk1; Skk1; Stress-activated protein kinase kinase 1; XELAEV_18044157mg; XMEK2; zgc:136500; zMKK4 protein
Symboles de gène(s) MAP2K4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser257 of human phospho SEK1/MKK4.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26398, 6416
Espèces cibles Human, Mouse, Monkey
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.