Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA p38 MAPK (Phospho) [pT180/pY182] multi-espèces InstantOne™
InstantOne ELISA
Marque: Invitrogen™ 85-86022-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- Réactif d’anticorps de capture phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182)
- Réactif de d’anticorps de détection phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182)
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Scellage des plaques
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du MAPK p38 phosphorylé humain et de souris dans les lysats cellulaires. La détection de la p38 MAPK de rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
La cascade p38 MAPK régule une variété de réponses cellulaires au stress, à l’inflammation et à d’autres signaux. La p38 MAPK est relativement inactive sous la forme non phosphorylée et devient rapidement activée par la double phosphorylation d’un motif Thru-Gly-Tyr. Il existe quatre isoformes de p38 MAPK, qui diffèrent dans leur expression tissulaire et leur affinité pour les activateurs en amont et les effecteurs en aval. Lorsque les cellules sont exposées au facteur de nécrose tumorale, à l’interleukine-1, au choc thermique ou à d’autres stimuli activateurs, l’activation de la kinase MAPK-3 se produit par phosphorylation. Active MAPK kinase-3/6 phosphorylate chaque résidu de Thr180 et Tyr182 dans la p38 MAPK. La phospho-p38 MAPK active ATF-2, CHOP-1, MEF-2 et d’autres facteurs de transcription par phosphorylation.Spécification
P47811, Q16539 | |
Kit ELISA | |
Humain, souris. | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CSBP,CSBP1,CSBP2,CSPB1,EXIP,Mxi2,PRKM14,PRKM15,RK,SAPK2A,p38,p38ALPHA | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humain, souris. | |
1 h 10 min |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
1432, 26416 | |
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire (,20 μl) | |
SAPK2A, MAPK14 | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche