missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Rb (Ser608) Monoclonal Antibody (51B7), Invitrogen™

Code produit 11344673
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344673 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11344673 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur MA512584

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody was orginally validated as part of a Thermo Scientific Cellomics High Content Screening Kit. The antibody sold separately may have slightly different performance and may need to be further optimized for the best results.

Phospho-Rb (Ser608) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Rb (Ser608) in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-Rb (Ser608)
Applications Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 51B7
Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Expression RB1
Numéro d’ordre du gène P06400, P13405
Alias de gène Cleaved Rb; delta RB-p70; DRb-p70; exon 17 tumor GOS561 substitution mutation causes premature stop; GOS563 exon 17 substitution mutation causes premature stop; OSRC; p104; p104 chicken Rb; P105RB; p105-Rb; Phospho-Retinoblastoma; pp105; pp110; PPP1R130; pRb; prepro-retinoblastoma-associated protein; protein phosphatase 1, regulatory subunit 130; rb; RB transcriptional corepressor 1; RB1; Rb-1; Rb-p70; Retin; Retinoblastoma; retinoblastoma 1; retinoblastoma 1 (including osteosarcoma); retinoblastoma 1 protein; retinoblastoma gene; retinoblastoma isoform A; retinoblastoma protein; retinoblastoma suspectibility protein; retinoblastoma tumor suppressor; retinoblastoma-associated protein
Symboles de gène(s) RB1
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Protein G
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 19645, 5925
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage 4° C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.