missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-S1P1 (Thr236) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Code produit 15595721
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15595721 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15595721 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA538813

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

S1P1 is a G-protein coupled receptor for the bioactive lysosphingolipid sphingosine 1-phosphate (S1P) that is coupled to the G(i) subclass of heteromeric G proteins. S1P1 signaling leads to the activation of RAC1, SRC, PTK2/FAK1 and MAP kinases. It plays an important role in cell migration via its role in the reorganization of the actin cytoskeleton and formation of lamellipodia in response to stimuli that increase the activity of the sphingosine kinase SPHK1. S1P1 is required for normal chemotaxis toward sphingosine 1-phosphate, normal embryonic heart development, and normal cardiac morphogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-S1P1 (Thr236)
Applications Peptide ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression S1PR1
Numéro d’ordre du gène P21453, O08530, P48303
Alias de gène S1PR1, CD363, CD363 antigen, CHEDG1, ECGF1, EDG-1, D1S3362, EDG1, S1P1, S1P receptor Edg-1, S1P receptor 1
Symboles de gène(s) S1PR1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phosphopeptide derived from human S1P Receptor EDG1 around the phosphorylation site of Thr236 (R-L-TP-F-R)
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 13609, 1901, 29733
Espèces cibles Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.