missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235, Ser236) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (S6S235S236-R3A2), PE, Invitrogen™

Code produit 17166828 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 Tests
100 Tests
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17166828 10 Tests 10 pièces
17186518 100 Tests 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17166828 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA537240

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a cytoplasmic ribosomal protein that is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S6E family of ribosomal proteins. It is the major substrate of protein kinases in the ribosome, with subsets of five C-terminal serine residues phosphorylated by different protein kinases. Phosphorylation is induced by a wide range of stimuli, including growth factors, tumor-promoting agents, and mitogens. Dephosphorylation occurs at growth arrest. The protein may contribute to the control of cell growth and proliferation through the selective translation of particular classes of mRNA. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-S6 Ribosomal Protein (Ser235, Ser236)
Applications Flow Cytometry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone S6S235S236-R3A2
Conjugué PE
Formule PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
Expression RPS6
Numéro d’ordre du gène P62753, P62754
Alias de gène (Rp)S6; 40S ribosomal protein S6; air[8]; air8; anon-WO02059370.61; CG10944; CG10944-PA; CG10944-PB; Dmel\CG10944; Dmel_CG10944; DS6; hemocytes enlarged; hen; l(1)air[8]; l(1)air8; l(1)hen; LD31286p; lethal(1)aberrant immune response[8]; lethal-(1)-haemocytes enlarged; lethal-aberrant-immune-response-8; M(1)7BC; M(1)7C; minute; minute (1) 7BC; OK/SW-cl.2; OTTHUMP00000021121; OTTHUMP00000021122; Phosphoprotein NP33; pp30; ribosomal protein S6; Rp S6; RP11-513M16.6; RPS6; RpS6-PA; RpS6-PB; RS6; S6; S6 ribosomal protein; S6R; Small ribosomal subunit protein eS6; wu:fa92e06; wu:fb64g06; zgc:92237
Symboles de gène(s) RPS6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser235/236 of human phospho S6 Ribosomal Protein.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 10 Tests
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20104, 6194
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.