Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de STAT5 alpha/bêta (Phospho) [pY694/pY699] humain InstantOne™
InstantOne ELISA
Marque: Invitrogen™ 85-86112-11
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.23750kg
Alert:
Veuillez contacter le service client pour obtenir un certificat d’analyse
Includes:
- Manuel d'utilisation
- Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
- Tampon de lyse cellulaire (5X)
- Solution activatrice
- Tampon de lavage (10x)
- Réactif d’anticorps de capture phospho-STAT5 A/B (Tyr694/Tyr699)
- Réactif d’anticorps de détection phospho-STAT5 A/B (Tyr694/Tyr699)
- Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
- Réactif de détection (substrat TMB)
- Solution d’arrêt
- Joint de plaques
Description
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise du STAT5A/B humain phosphorylé dans les lysats cellulaires. La détection du STAT5A/B de souris et de rat est attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
Effectue une double fonction : transduction du signal et activation de la transcription. Intervient dans les réponses cellulaires à la cytokine KITLG/SCF et à d’autres facteurs de croissance. Intervient dans les réponses cellulaires à l’ERBB4. Peut intervenir dans les réponses cellulaires à FGFR1, FGFR2, FGFR3 et FGFR4 activés. Se lie à l’élément GAS et active la transcription induite par PRL. Régule l’expression des protéines du lait pendant l’allaitement.Spécification
P42229, P51692 | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
STAT5,MGF,STAT5 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
1 h 10 min |
Biotine | |
Lysats cellulaires | |
ELISA | |
6776, 6777 | |
Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire ,20 μl | |
Transducteur de signal et activateur de transcription 5 | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche