missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-Syndecan 4 (Ser179) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15712586
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15712586 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15712586 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA564516

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-Syndecan 4 (Ser179) Polyclonal Antibody detects endogenous levels of Syndecan 4 only when phosphorylated at Ser179.

Syndecans are type I integral membrane proteoglycans that are involved in cell-extracellular matrix adhesion and growth factor binding. Syndecan 1 is a matrix receptor which binds to Collagens, Fibronectin and Thrombospondin. Syndecan 1 and Syndecan 3 interact with MK (midkine), a growth/differentiation factor involved in embryogenesis. Syndecan 2 is highly expressed at areas of high morphogenetic activity, such as epithelial-mesenchymal interfaces and the prechondrogenic and preosteogenic mesenchymal condensations. Syndecan 4 functions cooperatively with integrins in the processes of cell spreading and focal adhesion assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Phospho-Syndecan 4 (Ser179)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression Sdc4
Numéro d’ordre du gène O35988, P31431, P34901
Alias de gène AA959608; Amphiglycan; AW108331; MGC22217; RATRYUDOCA; RYUDOCA; ryudocan; ryudocan amphiglycan; ryudocan core protein; Ryudocan/syndecan 4; S4; SDC4; Synd4; syndecan 4; syndecan 4 (amphiglycan, ryudocan); syndecan proteoglycan 4; syndecan-4
Symboles de gène(s) Sdc4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human Syndecan4 (Phospho-Ser179).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20971, 24771, 6385
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.