missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-TAK1 (Thr187) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Code produit 30235909 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
20 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30235909 20 μL 20µL
30233607 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30235909 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 289581AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The Phospho-TAK1 (Thr187) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-TAK1 (Thr187). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-TAK1 (Thr187) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Spécification

Antigène TAK1 (Thr187)
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 400 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) TAK1; TGF1a
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6885
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Poids moléculaire des anticorps 75-85 kDa
Type de produit Polyclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.