Learn More
Phospho-XIAP (Ser87) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Code produit 30233424 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30233424 100 μL 100µL
30234221 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30233424 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 287911AP100UL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
The Phospho-XIAP (Ser87) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-XIAP (Ser87). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-XIAP (Ser87) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Antigène XIAP (Ser87)
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Concentration 255 μg/mL
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) API3; BIRC4; ILP1; MIHA; XLP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide
Méthode de purification Antigen affinity purification
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 331
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C.
Poids moléculaire des anticorps 57 kDa
Type de produit Polyclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG