Learn More
Acide phosphorique, pour analyse, 85 wt% solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10458283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10458283
Marque: Thermo Scientific Acros 201140100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Note relative au nom 85 wt% Solution in Water
Point de fusion 21,0°C
Point d’ébullition 158,0°C
Densité 1,6800 g/ml
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 1,68
Quantité 10 L
Formule linéaire H3PO4
Forme physique Liquide huileux
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Merck Index 15, 7456
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.