Learn More
Acide phosphonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081282
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11413494
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11189.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
L’acide phosphore est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore comme la phosphite de potassium, la phosphite d’ammonium et la phosphite de calcium. Il participe activement à la préparation de phosphites tels que l’acide aminotris(acide méthylènephosphonique) (ATMP), l’acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique (HEDP) et l’acide 2-phosphonobutane-1,2,3-tricarboxylique (PBTC), qui trouvent leur application dans le traitement de l’eau comme un inhibiteur de dépôt calcaire ou de corrosion. Il est également utilisé dans les réactions chimiques comme agent réducteur. Son sel, le plomb-phosphite est utilisé comme stabilisateur de PVC. Il est également utilisé comme précurseur dans la préparation de la phosphine ainsi qu’comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phosphore est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore comme la phosphite de potassium, la phosphite d’ammonium et la phosphite de calcium. Il participe activement à la préparation de phosphites tels que l’acide aminotris(acide méthylènephosphonique) (ATMP), l’acide 1-hydroxyéthane-1,1-diphosphonique (HEDP) et l’acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique (PBTC), qui trouvent leur application dans le traitement de l’eau comme une échelle ou un inhibiteur corrosif. Il est également utilisé dans les réactions chimiques comme agent réducteur. Son sel, le plomb-phosphite est utilisé comme stabilisateur de PVC. Il est également utilisé comme précurseur dans la préparation de la phosphine ainsi qu’comme intermédiaire dans la préparation d’autres composés du phosphore.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13598-36-2
Formule moléculaire H3PO3
Numéro MDL MFCD00137258
Synonyme Phosphonic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorous acid
Point de fusion 74°C
Point d’ébullition 200°C (décomposition)
Densité 1,651
Odeur Inodore
Sensibilité Hygroscopique
Quantité 250g
Numéro UN UN2834
Merck Index 14,7346
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 82
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorous acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphonic acid