Learn More
Phosphorus Pentasulfide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15612310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15612310
Marque: Honeywell-Fluka 2321065G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 1314-80-3
Formule moléculaire P4S10
Poids moléculaire (g/mol) 444.495
Numéro MDL MFCD00011441
Clé InChI CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
CID PubChem 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Spécification
Point d’ébullition 515°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus Pentasulfide
Point de fusion 280°C to 284°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Quantité 5 g
Numéro UN UN1340
Poids de la formule 222.27g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder
Densité 2.09g/mL at 25°C