Learn More
Étalon de phosphore pour ICP, 1000 μg/ml dans H2O, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10486762 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Conditionnement:
125mL
30mL
500mL
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10486762 250 mL Flacon poly -
16331246 30 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 30mL
11498789 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
11488789 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
4 options
Code produit. 10486762
Marque: SPEX Certiprep PLP92T
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
P1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire H6NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Numéro MDL MFCD00003396
Clé InChI LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus Standard
Conditionnement Flacon poly
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
% min. CAS 0.1, 99.9
% max. CAS 0.1, 99.9
Technique AA, ICP
Type Certified Reference Material
Nom IUPAC Phosphate de dihydrogène d’ammonium
Quantité 250 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.No.
H2O    1 000μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10 000    PLP9-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire