Learn More
Solution étalon de phosphore 1000 ppm, pour ICP, solution aqueuse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
Flacon en plastique PEHD de 500 ml
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | 133771 |
| Quantité | 500 ml |