Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
Réalisez une PCR directement à partir de sang total sans purification d’ADN.
Marque: Thermo Scientific™ F547L
450.70 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.71460kg
Description
Le kit PCR Phusion Blood Direct est conçu à des fins d’amplification de l’ADN à partir de sang total. Avec ce kit, plus besoin de procéder à une étape de purification d’ADN distincte avant la PCR. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité modifiée résiste aux inhibiteurs de PCR présents dans le sang et conserve son activité même avec les échantillons comportant 40 % de sang total.
Cette ADN polymérase à activité corrective extrêmement précise fait du kit PCR Phusion Blood Direct un choix idéal, même dans les applications exigeantes telles que le clonage. Le kit PCR Phusion Blood Direct permet d’analyser des échantillons de sang en utilisant différents anticoagulants, dans des conditions de stockage variées et à partir d’une grande variété d’espèces.
Le kit de PCR directe Phusion Blood Direct PCR est conçu pour l’amplification de l’ADN à partir de sang total, sans étape de purification préalable. Ce kit utilise une version modifiée de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II High-Fidelity. Cette enzyme PCR robuste et hautement processive offre une résistance aux inhibiteurs présents dans le sang et maintient son niveau d’activité y compris lorsque la concentration sanguine atteint 40 %. Le kit de PCR directe Phusion Blood Direct PCR permet d’analyser des échantillons de sang en utilisant différents anticoagulants, dans des conditions de conservation variées et à partir d’une grande variété d’espèces.- Aucune extraction de l’ADN nécessaire
- Permet jusqu’à 40 % de sang dans la réaction PCR
- Tolérance de l’héparine, du citrate et de l’EDTA et compatibilité avec le sang congelé ou conservé sur différents types de papier filtre
- L’ADN Polymérase modifiée Phusion Hot Start II donne des résultats précis et spécifiques combinés à un rendement élevé et à des délais d’exécution de protocole courts.
Comprend :
ADN polymérase sanguin Phusion, tampon PCR sanguin Phusion 2x (inclut les dNTP et MgCl2), EDTA, MgCl2, DMSO, mélange d’amorces de contrôle universel
Recommandées dans les cas suivants :
Détection de SNP avec la méthode PCR-RFLP. Génotypage.
Spécification
Contains: • 200 μL Phusion Blood II DNA Polymerase • 5 x 1.25 mL 2X Phusion Blood PCR Buffer (includes dNTPs and MgCl2) • 40 μL Universal Control Primer Mix • 0.5 mL 50 mM EDTA • 1.5 mL 50 mM MgCl2 • 0.5 mL DMSO Store at -20°C. |
|
PCR directe | |
Rapide | |
Kit de PCR directe | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Arrondi | |
Sang |
Élevé | |
ADN polymérase Phusion Blood II | |
Phusion | |
500 réactions | |
500 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.