Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR haute fidélité Phusion avec tampon HF
Les mélanges Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity PCR Master Mixes sont des enzymes à hautes performances qui sont désormais disponibles sous la forme de mélanges.
208.00€ - 818.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Moyenne |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase Phusion haute fidélité |
Vitesse de réaction | Rapide |
Type de produit | Master Mix de PCR haute fidélité |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10369537
|
Thermo Scientific™
F531S |
100 réactions |
208.00€
100 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10402678
|
Thermo Scientific™
F531L |
500 réactions |
818.00€
500 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les mélanges Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity PCR Master Mixes sont des enzymes à hautes performances qui sont désormais disponibles sous la forme de mélanges.
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon HF et le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon PCR offrent une solution pratique (2x) contenant de l’ADN polymérase Phusion, des nucléotides et un tampon de réaction HF ou GC à base de MgCl2 . Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur.- Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 avec le tampon Phusion HF)
- Vitesse de la polymérase diminuant les temps d’extension (15 à 30 s/Kb)
- Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
Comprend :
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon HF contient Phusion DNA Polymerase, un tampon HF Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit. Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon GC contient Phusion DNA Polymerase, un tampon GC Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles, DHPLC, microarray
Spécification
Moyenne | |
Rapide | |
Dry Ice | |
2X | |
Non | |
SuperMix ou Master Mix |
ADN polymérase Phusion haute fidélité | |
Master Mix de PCR haute fidélité | |
Clonage, High-fidelity PCR | |
52 X | |
Arrondi | |
≤20 kb |
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur.≈ Aucun autre droit de propriété industrielle n’est accordé expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.