Learn More
uvex Gants de sécurité Phynomic All-Round
Code produit 17270361 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17270361 11 10 paires
17210361 5 10 paires
17220361 6 10 paires
17230361 7 10 paires
17240361 8 10 paires
17250361 9 10 paires
17260361 10 10 paires
17280361 12 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17270361 Fournisseur uvex Code fournisseur 6004911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.10€
    54.43€ / 10 paires
    Économisez 6.67€
    10% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Les gants résistants aux saletés et légers sont fabriqués en polyamide / élasthanne, avec un revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume / les bouts des doigts pour évacuer l’humidité.
  • La construction légère agit comme une deuxième peau, pour maintenir un niveau élevé de sensation
  • La doublure en mousse aqua-polymère est étanche à l’humidité et flexible
  • Les matériaux respirants empêchent une transpiration excessive
  • L’extérieur résistant aux saletés est idéal pour les tâches mécaniques
  • Meilleure préhension dans les environnements secs et légèrement humides
  • La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
  • Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
  • Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OEKO-TEX™ Norme 100
Applications Industriel
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Gris, Noir
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Élasthanne
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 11
Norme EN388 3131X
À utiliser avec (application) Assemblage, maintenance, expédition/logistique, travaux de précision et réparations
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Séries Phynomic All-Round
Yarn Gauge 15