Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures Phynomic C3
Code produit p-7230513 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17270381 6 10 paires
17280381 7 10 paires
17290381 8 10 paires
17200391 9 10 paires
17210391 10 10 paires
17220391 11 10 paires
17230391 12 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17270381 Fournisseur uvex Code fournisseur 6008006
Les gants légers et sensibles offrent une résistance aux coupures de niveau 3/B pour les activités mécaniques. La doublure en mousse aqua-polymère est respirante et améliore les capacités de préhension dans les environnements secs ou légèrement humides.
  • Sa conception légère agit comme une seconde peau pour la sensibilité tactile
  • Protection contre les coupures de niveau 3/B pour les tâches mécaniques
  • Le revêtement en mousse polymère Aqua est respirant et repousse l'humidité.
  • Les gants sont fabriqués à partir de matériaux qui empêchent la transpiration excessive.
  • Adhérence améliorée sur surfaces sèches et légèrement humides
  • La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
  • Exempt de substances nocives conformément à OEKO-TEX™ Norme 100
  • Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OEKO-TEX™ Norme 100
Applications Industriel
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Bleu clair, Gris
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Élasthanne, HPPE
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6
Norme EN388 4X43B
À utiliser avec (application) Utilisation de machines, revêtements de sol/ carrelages
Sexe Unisexe
Séries Phynomic C3
Yarn Gauge 15