Description
- Leur construction extrêmement légère rend ces gants adaptés à des tâches particulièrement délicates
- Imprégnation d’aqua-polymère sur la paume et le bout des doigts, pour une résistance à l’abrasion mécanique
- Améliorent les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- La doublure poreuse est respirante, afin de limiter la transpiration
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Conviennent à la manipulation et la transformation d’aliments
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OEKO-TEX™ Norme 100 |
| Applications | Industriel |
| Coating Material | Polymère |
| Couleur | Blanc |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Élasthanne, Polyamide |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 11 |
| Afficher plus |