Learn More
uvex Gants résistants à l’eau Phynomic WET avec revêtement en mousse aqua-polymère
Code produit p-7236903 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
12
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15336912 8 1 pièce
15346912 9 1 pièce
15396902 10 1 pièce
15306912 11 1 pièce
17270371 12 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15336912 Fournisseur uvex Code fournisseur 6006008
Les gants Uvex™ série Phynomic sont parfaits pour tous les types de travaux où un haut niveau de sensibilité est requis.Ces gants de sécurité agissent comme une seconde peau et sont particulièrement légers et flexibles, sans que les mains soient immédiatement moites.Le revêtement en mousse aqua-polymère offre un haut niveau de protection contre l’humidité.
  • Gants de sécurité hydrofuges avec revêtement en mousse polymère aqueux pour une utilisation en extérieur
  • Le revêtement respirant est durable pour offrir un haut degré de résistance mécanique à l’abrasion
  • Capacités de préhension améliorées dans les zones humides et mouillées
  • Sensibilité tactile lors de l’assemblage des pièces
  • Idéals pour les travaux de précision, l’entretien et les réparations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Maille sans coutures
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Bleu, Noir
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Matériau Spandex, Polyamide
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 8
Modèle Moufle à main entière
Norme EN388 3131X
Type de manchette de gant Tricoté
Séries Phynomic WET