Learn More
Sartorius Pipettes électroniques Picus™ NxT, monocanal
Conçues pour faciliter la charge de travail de l’utilisateur et se protéger des microtraumatismes répétés (MTR)
Marque: Sartorius LH-745101
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.71100kg
Description
Les travaux de laboratoire nécessitent la répétition d’étapes de pipetage identiques, ce qui peut exercer des microtraumatismes sur la main et sur le bras, et donc compromettre les résultats. Pour limiter ce risque, une pipette électronique très ergonomique doit être utilisée pour réduire au minimum l’effort et les microtraumatismes. Les Sartorius Picus™ NxT sont les pipettes électroniques compactes et légères les plus sophistiquées et ergonomiques disponibles.
- Protection par mot de passe pour les programmes stockés
- Le soufflage répété permet de distribuer les dernières gouttelettes de liquide pour une récupération maximale
- Inclut un bouton actionné par simple touche et une fonction d’éjection électronique de pointe ultralégère
- Inclut un traceur de plaque pour la distribution de microplaques
- Commande à piston électronique et frein pour un pipetage de précision
- Filtres Safe-Cone pour éviter toute contamination
- Molette de réglage pour le réglage du volume et la navigation
- Gamme de modes de pipetage pour la dilution et la titration à la distribution répétée
- Interface utilisateur intuitive dans un vaste choix d’options de langue : anglais, français, allemand, russe et chinois
- Certificat d’étalonnage à 3 points agréé
- Compatible RFID pour la prise en charge d’actifs
Applications :
Techniques de PCR et d’ADN / ARN, ELISA, analyse de protéines et culture cellulaire
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
2 an
Spécification
Unique | |
Conception universelle, SafetySpace, Optifit | |
Vert | |
1 | |
Non stérile | |
0,1 à 5 ml |
Certificat d'étalonnage en 3 points accrédité | |
Non autoclavable | |
Non | |
Picus™ NxT | |
Pipettes électroniques |