Learn More
Thermo Scientific™ Persulfate d’ammonium
Code produit 11816714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 g
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11816714 4 x 25 g 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17874
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Catalysez la polymérisation de l’acrylamide et du bisacrylamide lors de la préparation de gels de polyacrylamide pour l’électrophorèse avec un agent oxydant APS.
Le persulfate d’ammonium (APS) Thermo Scientific™ Pierce est un agent oxydant qui est utilisé avec la TEMED pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bisacrylamide afin de préparer des gels de polyacrylamide pour l’électrophorèse.
Le persulfate d’ammonium (APS) est un agent oxydant qui est utilisé avec la tétraméthyléthylènediamine (TEMED, Réf. n° 17919) pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bisacrylamide afin de préparer des gels de polyacrylamide pour l’électrophorèse.
Points clés :
  • Nom : Persulfate d'ammonium (APS)
  • Formule : (NH4)2S2O8
  • Numéro CAS : 7727-54-0
  • Poids moléculaire : 228,2
  • Pureté : ≥98,0 %
  • Matières insolubles : ≤0,005 %
Compatibilité :
TEMED, Réf. n° 17919
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver en dessous de 23°C.
Forme Poudre
Quantité 4 x 25 g
Type de produit Persulfate d’ammonium
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium peroxodisulphate