Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Coated Plate IP Kit
Réalisez des dosages d’immunoprécipitation sans résines, microbilles, centrifugation ou aimants à l’aide de microplaques à 96 puits de streptavidine ou de protéine A / G enduites.
Marque: Thermo Scientific™ 45350
296.46 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 4.08230kg
Description
Les kits IP de plaques enduites Thermo Scientific™ Pierce permettent d’effectuer des expériences d’immunoprécipitation dans des microplaques à 96 puits.
Ces kits d’immunoprécipitation de microplaques enduites permettent une immunoprécipitation rapide de plusieurs échantillons sans le caractère fastidieux habituel du pipetage, de la centrifugation et de la séparation de la résine d’affinité en microbilles dans des microtubes individuels à centrifuger. L’immunoprécipitation s’effectue à l’aide de microplaques à 96 puits enduites plutôt que de résine d’agarose en microbilles. Le format de plaque permet un traitement plus rapide de plusieurs échantillons. Le kit de plaques enduites de protéine A / G peut être utilisé pour l’immunoprécipitation avec tout anticorps qui se lie aux protéines A ou G. Le kit de plaques enduites de streptavidine est destiné à l’immunoprécipitation avec des anticorps IP biotinylés.Points clés :
- Les plaques enduites de haute qualité et prêtes à l’emploi offrent une grande capacité et une grande cohérence
- Accueillez des volumes d’anticorps et d’échantillons comparables aux méthodes à base de tubes
- Récupérez facilement des échantillons immunoprécipités pour l’analyse en aval
- Les plaques enduites sont des plaques de bandes à 96 puits, pratiques pour les expériences nécessitant seulement une plaque partielle
- Inclut des instructions simples, y compris une explication détaillée des contrôles appropriés
- Deux kits disponibles, adaptés à la plupart des types d’anticorps courants (sous-classes d’IgG de souris, de lapin, d’humain et de chèvre) ou à toute protéine appât ou d’anticorps biotinylé
Avantages du format de plaque :
- Convient le mieux au traitement simultané de plusieurs échantillons et à leur conditions de contrôle
- Permet un lavage plus rapide, plus facile et plus approfondi qu’avec les méthodes IP de tube / résine traditionnelles
- Utilise des outils ELISA familiers et pratiques (pipeteurs multicanaux et lavage des plaques)
- Pas de tubes à ouvrir et à fermer, pas de centrifugation nécessaire
Kit de protéine A / G (N° de réf. 45350)
- Lie toutes les sous-classes d’IgG d’humain ; les IgM d’humain, les IgA (faibles) et les IgE ; et toutes les sous-classes d’IgG de souris
- Offre une liaison accrue pour les anticorps monoclonaux de souris par rapport à la protéine A ou G seule
- Sans dépendance au pH lors de la liaison d’IgG, offrant des conditions de liaison plus souples
Kit de streptavidine (N° de réf. 45360)
- Utilisé en association avec des anticorps biotinylés, ce qui entraîne des préparations IP et co-IP sans fragments d’anticorps interférents
- Contient un tampon de blocage de la biotine pour minimiser la liaison de la biotine endogène
Comprend :
Plaques de bandes à 96 puits enduites, plaques de bandes à 96 puits non enduites, boîte PBS, solution de détergent, tampon d’élution, tampon de neutralisation et film de scellage
Recommandées dans les cas suivants :
Immunoprécipitation rapide et sans problème de plusieurs échantillons et de leurs contrôles ; immunoprécipitation lorsque des outils et des techniques à base de plaques sont préférés
Spécification
Kit IP pour plaque enduite de protéine A / G Pierce | |
Purification par affinité | |
Pierce™ | |
Immunoprécipitation (IP) | |
Kit IP | |
Kit |
Suffisant pour : Dosage de 48 échantillons avec des contrôles ou 192 réactions IP totales • Plaques de bandes à 96 puits enduites de protéine A / G, 2 plaques • Plaque de bande à 96 puits non enduite (blanc), 2 plaques • Boîte PBS (fournit 500 ml), 1 boîte • Solution de détergent Surfact-Amps X-100, 6 x 10 ml • Tampon d’élution (pH 2,8), 50 ml • Tampon de neutralisation, 12 ml • Film de scellage pour plaques à 96 puits, 18 feuilles Conserver à 4°C. |
|
Mélangeur à microplaques | |
1 kit | |
Non spécifique à la cible | |
192 échantillons |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.