Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Réduisez les disulfures dans les tampons biologiques et les tampons de chargement d’échantillons avec le dithiothréitol cristallin pur (DTT). Il s’agit de l’agent réducteur disulfure de protéines le plus apprécié.
sur devis
Description
Le DTT Thermo Scientific™ Pierce (dithiothréitol) est proposé en microplaques de 7,7 mg × 48 tubes pour une préparation pratique des stocks de 100 μl de 0,5 M en plus des échantillons de protéines pour une réduction efficace des liaisons disulfures.
Points clés :
- Réactif hydrosoluble qui réduit les liaisons disulfures
- Maintient complètement les mono-thiols à l’état réduit et réduit quantitativement les liaisons disulfures
- Dosage spécifique et sensible des disulfures à l’aide de la DTT avec le réactif d’Ellman