Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Chromatography Cartridges
Purifiez les protéines de fusion recombinantes marquées à la TPS à partir de lysats cellulaires à l’aide de résines de purification par affinité de billes d’agarose couplées au glutathion (GSH), de colonnes de centrifugation et de plaques.
372.00€ - 646.00€
Spécification
Contenu et stockage | Dès réception, stocker entre 4 à 8°C. Ne pas congeler. |
---|---|
Forme | Liquide |
Gamme de produits | Pierce™ |
Forme protéique | Recombinant |
Cible | Protéine marquée à la GST |
Product Code | Brand | Description | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Description | Price | Quantity & Availability | |||||
11882104
|
Thermo Scientific™
16110 |
Cartouches de chromatographie glutathion Pierce, 5 ml |
646.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11872104
|
Thermo Scientific™
16109 |
Cartouches de chromatographie glutathion Pierce, 1 ml |
372.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le glutathion-agarose Pierce Thermo Scientific™ est une résine à haute capacité et hautes performances idéale pour la purification par affinité des protéines de fusion marquées à la GST provenant de lysats cellulaires.
Le support haute qualité– est constitué de glutathion immobilisé par son groupe sulfhydryle central via un bras d’espacement de 12– atomes lié à des perles réticulées d’agarose à 6 %. La purification de protéines de fusion marquées à la GST– avec du glutathion (GSH) sur des perles d’agarose est très documentée et peut être adaptée à de nombreuses échelles, différents formats de colonne et des applications spécifiques variées. Que ce soit pour purifier de grandes quantités de protéine recombinante de lysats – E. Coli ou pour analyser des interactions de protéines impliquant des protéines appâts marquées à la GST, la résine de glutathion-agarose convient parfaitement à la tâche.Pour satisfaire les exigences liées à ses nombreuses utilisation, la résine glutathion-agarose Pierce est proposée dans conditionnements de différentes tailles et dans des formats variés. Ceux-ci incluent trois volumes de pâte de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification GST complets et deux tailles de cartouche de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC–.
Points clés :
Haute capacité – Fixation d’au moins 25 mg de protéine recombinante marquée à la GST
Rendement élevé et grande pureté – Purification régulière d’au moins 10 mg de protéine marquée à la GST– par millilitre de résine d’une pureté supérieure à 90 %
Économique – Prix avantageux pour une résine réutilisable jusqu’à 5 fois sans perte de sa capacité de fixation ni de ses performances de purification
Polyvalence – Conception prévue pour la purification de protéines de fusion marquées à la GST – provenant de lysats bactériens ou pour une utilisation avec des protéines pré-purifiées marquées à la GST– afin d’analyser les interaction de protéines
Compatibilité – Utilisation et efficacité validées avec les réactifs cellulaires lysis Thermo Scientific Pierce à des fins d’extraction et de purification à partir de cultures cellulaires de mammifères ou de bactéries
Flexibilité – Grande variété de formats disponibles : résine en vrac, colonnes à centrifuger, cartouches de chromatographie et kits GST de purification efficaces
Formats disponibles :
Pâtes de résine : flacons de 10 ml, 100 ml, 500 ml
Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 3 ml
Kits de purification : kits complets disponibles dans les trois tailles de colonne
Cartouches de chromatographie : cartouches de 1 et 5 ml, compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et de pipetage
En vrac et personnalisé indiquez-nous vos besoins pour la résine de glutathion-agarose en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes à centrifuger de glutathion Pierce, un tampon d’équilibration/de lavage et du glutathion pour préparer le tampon d’élution.
Specifications
Dès réception, stocker entre 4 à 8°C. Ne pas congeler. | |
Pierce™ | |
Protéine marquée à la GST | |
Glutathion |
Liquide | |
Recombinant | |
Cartouche de chromatographie | |
Affinité, résine d’agarose |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.