Learn More
Thermo Scientific™ OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’OPD Thermo Scientific™ Pierce est un substrat hydrosoluble pour la peroxydase de raifort (HRP) qui produit un produit jaune-orange détectable à 492 nm par les lecteurs de plaques ELISA.
Points clés :
- Produit hydrosoluble lorsqu’il réagit avec la peroxydase
- Absorbance maximale de 492 nm
Spécification
Spécification
| Description | Poudre OPD Pierce |
| Type de produit | Substrat ELISA |
| Quantité | 25 g |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Type de substrat | HRP (peroxydase de raifort) |
| Contenu et stockage | À réception, conservez le produit à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Sécurité et traitement
- OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: o-phenylenediamine dihydrochloride