Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines Pierce™ en PES, 20 à 100 ml
Les concentrateurs de protéines PES Thermo Scientific™ Pierce™ sont des dispositifs centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons de protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 88536S
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Les concentrateurs Thermo Scientific™ Pierce™ sont des dispositifs de centrifugation faciles à utiliser pour un traitement rapide et une excellente récupération des échantillons protéiques. Ces dispositifs d’ultrafiltration jetables contiennent une membrane en PES pour la concentration, le dessalage et l’échange de tampon pour les échantillons biologiques, tels que les milieux de culture tissulaire, les antisérums, les préparations d’anticorps monoclonaux et les fractions chromatographiques. Ils peuvent également être utilisés pour retirer le marqueur non incorporé suite aux réactions induites par des modifications protéiques.La membrane en PES de ces dispositifs est disponible en cinq seuils de rétention des molécules différents de 3 K, 5 K, 10K, 30 K et 100 K et peut être utilisée pour traiter des volumes d’échantillons de 100 μl à 100 ml. Les seuils de rétention des molécules sont gravés sur les côtés des concentrateurs pour une identification aisée, tandis qu’une fenêtre transparente avec graduations sur le côté de chaque dispositif permet la détermination visuelle du volume de l’échantillon concentré (rétentat). Leur conception unique fournit des résultats fiables et cohérents. Plusieurs tailles d’appareils sont disponibles pour traiter des volumes d’échantillons maximum de 0,5 ml, 6 ml, 20 ml et 100 ml.
- Traitement rapide—la conception unique réduit l’encrassement des membranes et permet une concentration des échantillons 10 à 30 fois supérieure en seulement 5–30 minutes pour un seuil de rétention des molécules de 10 K (en fonction de l’appareil — les durées peuvent varier pour d’autres seuils de rétention des molécules), même avec des solutions à charge de particules.
- Taux de récupération élevé—retient 90 % des échantillons de protéines tout en éliminant les contaminants ou en échangeant les tampons.
- Pratique—marquages clairs, vaste chambre à échantillon et chambre de filtrat amovible pour une manipulation simplifiée.
- Compatible avec d’autres instruments—peut être utilisé avec des centrifugeuses standard qui utilisent des rotors à angle fixe ou à godets oscillants.
Spécification
PES | |
concentration, dessalage et échange de tampon d‘échantillons biologiques | |
Colonne de centrifugation, flacon |
30 000 | |
1/boîte | |
20 à 100 mL |