Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à revêtement streptavidine à 96 puits transparentes Pierce™
Les plaques revêtues de streptavidine Thermo Scientific™, Pierce sont des plaques prébloquées et prêtes à l’emploi 96 puits et 384 puits en polystyrène pour la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Marque: Thermo Scientific™ 15120
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Description
Les microplaques revêtues de streptavidine fournissent la fonction de liaison à la biotine nécessaire pour une variété d’ELISA et d’autres procédures de dosage basées sur les anticorps de capture biotinylés, les antigènes peptidiques et d’autres analytes tels que les oligonucléotides. Les plaques enduites de streptavidine Pierce sont disponibles en plaques transparentes, blanches et noires pour une utilisation avec des méthodes de détection colorimétriques, chimiluminescentes et fluorescentes, respectivement.
Les plaques revêtues de streptavidine Thermo Scientific Pierce sont des plaques en PS prébloquées et prêtes à l’emploi pour la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour les dosages ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Caractéristiques des plaques revêtues de streptavidine :
• La capacité de liaison approximative est de ∼ 5 pmol de biotine/puits
• Immobilisation facile et douce des conjugués contenant de la biotine
• Liaison faible non spécifique
• Aucune dénaturation du composant protéique d’un conjugué lors de la liaison
• Idéal pour la liaison de petites molécules hydrophiles biotinylées (par exemple peptides) qui présentent généralement une mauvaise liaison avec le polystyrène
• Prébloquées avec le tampon de blocage Blocker BSA ou SuperBlock de votre choix
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour les applications où l’adsorption directe sur les anticorps dénaturés en PS ou sur la molécule cible. La streptavidine est la protéine de liaison à la biotine la plus populaire et la plus largement disponible pour les méthodes de recherche. La streptavidine présente un point isoélectrique de 5 à 6 entraînant des interactions non spécifiques plus faibles.
Spécification
Capacité standard, affinité | |
Transparent, barrette à 8 puits | |
Pierce™ | |
Microplaque | |
96 | |
5 plaques |
Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante. | |
Colorimétrique | |
Transparent | |
En PS | |
Streptavidine | |
Tampon SuperBlock™ |