Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de substrat de peroxyde stable Pierce™ (10X)
Solutions de peroxyde optimisées, fiables et pratiques pour les dosages à base de HRP et la diéthanolamine pour la détection des phosphatases alcalines (alk-phos).
Marque: Thermo Scientific™ 34062
81.46 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : CAS : 79-06-1 Poids : 1.81440kg
Description
Les tampons de substrat Pierce Thermo Scientific™ comprennent des solutions mères de peroxyde optimisées, fiables et pratiques pour les dosages basés sur la HRP et la diéthanolamine pour la détection de phosphatase alcaline (alk-phos).
Le tampon de substrat de peroxyde stable est une formulation idéale pour les chercheurs qui préfèrent fabriquer leurs propres substrats de péroxydase de raifort (HRP). Le substrat est facilement préparé en ajoutant le chromogène choisi à une solution de 1X du tampon de substrat de peroxyde stable, qui fournit le peroxyde et l’état de tampon nécessaires pour obtenir des résultats optimaux et cohérents. Ce tampon est fourni à un concentrat de 10X, ce qui permet une durée de conservation allant jusqu’à un an. Le tampon de diéthanolamine est une solution mère de 5X (5,1 M, pH 9,8) qui fournit des conditions optimales pour le développement de réactions de phosphatase alcaline, telles que le PNPP (N° de réf. 34045, 34047).Points clés :
- Solutions mères concentrées prêtes à l’emploi
- Minimiser la variabilité de dosage à dosage
Tampon de substrat de peroxyde stable (10X) (N° de réf. 34062)
- Longue durée de conservation : 12 mois après réception
- Le volume total de 1 000 ml peut être fait à partir d’une bouteille de concentrat de 100 ml
- Ajouter du chromogène dans un tampon de substrat de peroxyde stable pour la détection de la péroxydase de raifort
Tampon de substrat de diéthanolamine (5X) (N°de réf. 34064)
- Pour une utilisation avec des substrats de phosphatase alcaline solubles tels que le PNPP
- PH optimisé et cohérent
- Stable même à une concentration de 1X
Spécification
Tampon de peroxyde stable Pierce, 10X | |
Liquide | |
Pierce™ | |
À réception, conservez le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Substrat ELISA | |
ELISA, Immunohistochimie (IHC), Western Blot | |
Phosphatase alcaline, Peroxydase de raifort |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.