Learn More
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™
Code produit. 11808223 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100g
10mL
500mL
Code produit. 11808223
Marque: Thermo Scientific™ TS28904
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Flacons de TFA liquide pur à 99.5 % (masse moléculaire 114.02, CAS 76-05-01) (vendu au poids) ; pour une utilisation en HPLC comme agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
L’acide trifluoroacétique (TFA) Pierce de Thermo Scientific™ est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation en tant qu’agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Pour les séparations de peptides complexes, la clé du succès peut être de varier la sélectivité. Varier la composition de la phase mobile sur la même colonne peut modifier la sélectivité de manière suffisante pour résoudre les problèmes de séparation des peptides qui se chevaucheraient en temps normal. La concentration en TFA est généralement égale à 0,1 % pour la HPLC en phase inverse des peptides. Pour les séparations reproductibles d’un cycle à un autre ou d’un laboratoire à un autre, il est essentiel que les concentrations soient les mêmes.
Points clés :
  • Pureté : Le TFA >99,5 % et une clarté exceptionnelle permettent la détection sensible et non destructive de peptides à de faibles longueurs d’onde UV
  • Conditionnement de haute performance : Conditionné sous azote dans un verre ambré avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de TFE protecteur qui garantissent l’intégrité du TFA
  • Différents formats disponibles pour plus de commodité : Les ampoules de 1 ml peuvent servir à la préparation de 1 L de 0,1 % v/v de solution TFA pour la phase mobile en chromatographie en phase inverse, en seulement quelques instants
  • N° CAS : 76-05-1
Informations de stockage
  • Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé
  • Doit être conservée entre 20° et 25°C
Informations sur la commande
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Note relative au nom Trifluoroacetic Acid (TFA)
Pourcentage de pureté 99.5% (TFA)
Quantité 10 x 1 ml
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic Acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P315-Consulter immédiatement un médecin.
  • P305-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .