Learn More
Thermo Scientific™ Acide trifluoroacétique (TFA) Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’acide trifluoroacétique (TFA) Pierce de Thermo Scientific™ est fabriqué et testé pour répondre à des spécifications strictes qui garantissent des performances supérieures pour une utilisation en tant qu’agent d’appariement d’ions lors des séparations de peptides en phase inverse.
Pour les séparations de peptides complexes, la clé du succès peut être de varier la sélectivité. Varier la composition de la phase mobile sur la même colonne peut modifier la sélectivité de manière suffisante pour résoudre les problèmes de séparation des peptides qui se chevaucheraient en temps normal. La concentration en TFA est généralement égale à 0,1 % pour la HPLC en phase inverse des peptides. Pour les séparations reproductibles d’un cycle à un autre ou d’un laboratoire à un autre, il est essentiel que les concentrations soient les mêmes.
Points clés :
- Pureté : Le TFA >99,5 % et une clarté exceptionnelle permettent la détection sensible et non destructive de peptides à de faibles longueurs d’onde UV
- Conditionnement de haute performance : Conditionné sous azote dans un verre ambré avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de TFE protecteur qui garantissent l’intégrité du TFA
- Différents formats disponibles pour plus de commodité : Les ampoules de 1 ml peuvent servir à la préparation de 1 L de 0,1 % p/v de solution TFA pour la phase mobile en chromatographie en phase inverse, en seulement quelques instants
Informations de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
Informations sur la commande
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spécification
Spécification
| Note relative au nom | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| CAS | 76-05-01 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.02 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% (TFA) |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |