Learn More
Thermo Scientific™ Papier filtre de transfert Western, 0,83 mm d’épaisseur, 8 x 13,5 cm
Feuilles en coton prédécoupées pour le transfert humide ou semi-sec, passif ou électrophorétique des protéines à partir de gels de polyacrylamide vers des membranes en PVDF, nitrate de cellulose ou d’autres membranes.
Marque: Thermo Scientific™ 84784
83.57 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les papiers filtres de transfert Western Pierce Thermo Scientific™ sont des feuilles de coton pré-découpées pour le transfert humide ou semi-sec, passif ou électrophorétique des protéines des gels de polyacrylamide (SDS-PAGE) vers le PVDF, le nitrate de cellulose ou d’autres membranes.
Des feuilles de papier de transfert sont des composants nécessaires des sandwiches et des cassettes de transfert, qui doivent généralement être assemblés pour divers types de protéines ou d’acides nucléiques, gel à membrane, protocoles de transfert. Des papiers filtre pour transfert Western Pierce de haute qualité sont disponibles dans une épaisseur standard et avec des feuilles ultra épaisses, qui sont prédécoupées pour plus de commodité avec les mini-gels.Points clés :
Qualité supérieure : le papier en fibre de cellulose et coton propre est fabriqué avec de l’eau ultra pure sans additifs pour éliminer les sources de signal de fond et d’artefacts
Facile à utiliser : les feuilles de papier filtre prédécoupées existent dans plusieurs tailles pratiques. Vous pouvez les utiliser avec la plupart des mini-gels, des cassettes de transfert pour cuve et des dispositifs de transfert semi-humide
Deux épaisseurs : choisissez le papier d’épaisseur standard pour les procédures classiques ou le papier filtre ultra épais pour un transfert haute capacité. Si vous souhaitez procéder à une élimination, utilisez plusieurs feuilles
Validé : testé et recommandé pour une utilisation avec des méthodes fondées sur les protéines, y compris le dispositif de transfert semi-humide rapide Thermo Scientific Pierce (réf. 88217)
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Papier | |
Coton | |
100 feuilles | |
Papier filtre pour transfert Western |
Papier filtre Pierce pour transfert Western, 8 cm x 13,5 cm | |
Feuille | |
8 x 13,5 cm | |
0,83 mm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.