Learn More
Pig anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | IgG (H+L) |
| Applications | Dot Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugué | Biotin |
| Dilution | ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 |
| Formule | Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative |
| Espèces hôtes | Pig |
| Immunogène | Purified normal IgG isolated from pooled human serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Méthode de purification | Ion exchange chromatography |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?