Learn More
Pig anti-Human Kappa Light Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Code produit 18176652 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18176652 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18176652 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP269239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00€
    511.35€ / 1mL
    Économisez 29.65€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Pig Polyclonal Antibody
Kappa Light Chain Polyclonal specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Kappa Light Chain
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué FITC
Dilution ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500
Formule Lyophilized from PBS (pH 7.2) with No Preservative
Alias de gène HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Symboles de gène(s) IGKC
Espèces hôtes Pig
Immunogène A pool of purified Bence Jones kappa proteins isolated from human urine. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Méthode de purification Ion exchange chromatography
Quantité 1 mL
Primaire ou secondaire Secondary
Identification génétique (Entrez) 3514
Spécificité du test The reactivity of the antiserum is directed to the surface and hidden determinants of Ig kappa light chain. In immunoelectrophoresis this antiserum is reacting with polyclonal and monoclonal immunoglobulins of the kappa type, Bence Jones proteins as well as free light chains of the kappa type. This antiserum does not react with any other protein of human serum or plasma.
Reconstitution Reconstitute by by adding 1 ml sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Lyophilized