missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIH1D1 Monoclonal Antibody (4F5-1E10)
GREENER_CHOICE

Code produit 15539072
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15539072 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15539072 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur MA522090

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

PIH1D1 Monoclonal Antibody (4F5-1E10)

PIH1D1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IP, ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PIH1D1
Applications ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 4F5-1E10
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression PIH1D1
Numéro d’ordre du gène Q9NWS0
Alias de gène 1110061L23Rik; 4933413A04Rik; NOP17; Nucleolar protein 17 homolog; PIH1 domain containing 1; PIH1 domain-containing protein 1; PIH1D1; RGD1309809
Symboles de gène(s) PIH1D1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène PIH1D1 (AAH01108, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55011
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.