Learn More
Abnova™ Sonde PIK3CA/CEN3q FISH
Sondes FISH marquées pour l’identification de l’amplification génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FG0073.100uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: Contre-colorant DAPI (1500 ng/ml) 125 μL pour chaque sonde FISH de 100 μL
Description
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA) | |
Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul | |
Sonde FISH PIK3CA/CEN3q | |
100 μl |