Learn More
Thermo Scientific™ Piko PCR Plate, 24-well, clear
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Piko sont des plaques PCR à paroi ultra-fine modulaires pour les thermocycleurs Piko*.
118.00€ - 441.00€
Spécification
Code-barres | Aucun code-barres |
---|---|
Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
Gamme de produits | Piko™ |
Couleur | Transparent |
Type de produit | Microplaque PCR |
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Nbre de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10036339
|
Thermo Scientific™
SPL0240 |
Transparent | 24 |
441.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15276207
|
Thermo Scientific™
SPL024050 |
Transparent | 24 |
118.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Piko™ sont des plaques PCR à paroi ultra-fine modulaires pour les thermocycleurs Piko.
Les plaques PCR Piko sont également des alternatives flexibles aux microplaques classiques. Quatre plaques, chacune de la taille d’une lame de microscope, peuvent être fixées de manière réversible dans un cadre rigide, produisant l’équivalent d’une microplaque standard de 96 ou 384 puits. Ce format permet de combiner plusieurs sources d’échantillons en un seul cycle de PCR ou soumis à un traitement post-PCR différent.- Épaisseur de paroi de la moitié de celle des tubes à paroi fine classiques
- Le format flexible permet de réduire les coûts et les déchets
- Compatible avec les pipettes multicanaux standard et les manipulateurs de liquides
- L’espacement et l’empreinte des puits correspondent aux dimensions de l’industrie (ANSI)
- Couleurs disponibles : transparent, blanc
Recommandées dans les cas suivants :
PCR, PCR rapide, PCR haute performance
Spécification
Aucun code-barres | |
Piko™ | |
Microplaque PCR | |
Polypropylène | |
Profil bas |
Certifié sans RNase / DNase | |
Transparent | |
Thermocycleur PIKO, Système de PCR en temps réel PikoReal | |
24 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.