Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Pilot NEO
Click to view available options
Teinte de la lentille:
CSP
Transparents
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Sangle en néoprène réglable
- Excellent champ de vision
- Cadre PP/TPR flexible
- Ventilé
- Classé D3/D4
- Adaptables sur les lunettes obtenues sur ordonnance
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI Z87+ |
| Hauteur (impériale) | 3,14 in |
| Hauteur (métrique) | 8 cm |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Largeur (métrique) | 18 cm |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
| Teinte de la lentille | Transparents |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| Couleur de la monture | Noir |
| Afficher plus |