Learn More
Acide pimélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10235040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10235040
Marque: Thermo Scientific Acros 131230250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-16-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-16-0
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004425
Clé InChI WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pimelic acid, 1,5-pentanedicarboxylic acid, pileric acid, heptandioic acid, heptane-1,7-dioic acid, pimelate, 6-carboxyhexanoate, 6-carboxyhexanoic acid, 1,7-heptanedioic acid, unii-bzq96wx25f
CID PubChem 385
ChEBI CHEBI:30531
Nom IUPAC Acide heptanedioïque
SMILES OC(=O)CCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pimelic acid
Point de fusion 103.0°C to 106.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 212.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2C(CH2)5CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 02, IV, 2003
Merck Index 15, 7543
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,practically insoluble in cold benzene
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pimelic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.