Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solution tampon de 1,0M, pH 8,0
Description
PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES was used in the preparation of a variety of marine and mammalian tissues for electron microscopic study. Lipid loss and artifacts are minimized when PIPES was used to buffer the glutaraldehyde fixative. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer. Alkaline phosphatase retention activity was 60% greater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les PIPES ont un pKa proche du pH physiologique qui le rend utile dans le travail de culture cellulaire. Des PIPES ont été utilisés dans la préparation d’une variété de tissus marins et de mammifères pour l’étude au microscope électronique. La perte de lipides et les artefacts sont minimisés lorsque le PIPES a été utilisé pour mettre en tampon le fixateur de glutaraldéhyde. La fixation des zoospores fongiques pour la microscopie par fluorescence et la microscopie électronique est optimale avec une combinaison de glutaraldéhyde et de formaldéhyde dans le tampon PIPES. L’activité de rétention de la phosphatase alcaline est supérieure de 60 %.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’eau (0,05 M), ce qui donne une solution limpide et incolore (la solution obtenue a un pH d’environ 4,5/4,7). 10 g se dissout dans 40 ml de 0,1 N NaOH.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez à l’abri des agents oxydants forts, des bases, des agents réducteurs, de la chaleur.
Spécification
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | PIPES buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | Solution de tampon 1.0M |
| pH | 8.0 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Informations sur la solubilité | Fully misicible in water. Soluble in water (0.05 M),giving a clear,colorless solution (the resulting solution has a pH of approximately 4.5-4.7). 10 g will dissolve in 40 mL of 0.1 N NaOH. |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.