Learn More
PIPES Tampon de lyse avec NP-40 (2X), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PIPES lysis buffer with NP-40 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 2X |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Quantité | 250 ml |
| Odeur | Odorless |