Learn More
AHN biotechnologie Pipette monocanal à volume variable pipet4u™ pro
Pipette confortable, précise, fiable et autoclavable.
156.88€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, Directive UE 98/79/E |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Assortiment |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Pipet4u™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15868637
|
AHN biotechnologie
8-107-20-9 |
0,5 à 5 ml |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15848637
|
AHN biotechnologie
8-101-20-9 |
0,5 à 10 μl |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15878637
|
AHN biotechnologie
8-108-20-9 |
2,0 à 10 ml |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15858637
|
AHN biotechnologie
8-102-20-9 |
2 à 20 μl |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15832952
|
AHN biotechnologie
8-105-20-9 |
20 à 200 μl |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899512
|
AHN biotechnologie
8-106-20-9 |
100 à 1 000 μl |
156.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipetage confortable et sans effort / poignée intuitive avec une préhension douce pour un fonctionnement confortable afin d'éviter les tensions de la main / poids léger / faible force du piston qui minimise les MTR (microtraumatismes répétés).
- Identification facile - codage couleur amovible.
- Durabilité : la pointe conique présente une résistance mécanique élevée et une résistance chimique élevée.
- Stabilité de l'étalonnage - même après plusieurs autoclavages, aucun réétalonnage n'est nécessaire.
- Précision et fiabilité - l'option de pipetage en mode inverse pour une aspiration et une distribution précises et fiables de liquides visqueux / la préhension souple et innovante empêche le transfert de chaleur vers des composants internes, ce qui garantit un fonctionnement précis des pipettes / le mécanisme de verrouillage des pipettes à volume variable empêche les changements de volume pendant le pipetage / le système de soufflage permet la distribution de la dernière goutte.
- Manipulation stérile - pipette entièrement autoclavable (par vapeur à 121 °C /15 min).
- Maintenance et réglage faciles et rapides - avec l'outil de démontage et d'étalonnage fourni.
Spécification
DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, Directive UE 98/79/E | |
Assortiment | |
Pipet4u™ | |
Pipette |
Autoclavables | |
1 | |
Stérile | |
2 ans |