Learn More
Gilson™ Kit de démarrage Pipetman™
Contient trois pipettes fournies dans un emballage pratique avec de nombreux accessoires utiles. Le kit de démarrage Gilson™ Pipetman™ est une solution économique pour le pipetage de petits volumes de liquides aqueux à viscosité modérée.
Marque: Gilson™ F167300
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.30500kg
Description
Kit économique contenant trois pipettes fournies dans un emballage pratique avec de nombreux accessoires utiles.Comprend :
- Trois pipettes classiques : P20, P200 et P1000
- Deux racks de pointes Diamond™ de qualité certifiée : D200 et D1000
- Trois supports de suspension de pipettes simples montés sur adhésif
- 10 Clips d’identification COLORIS™ (couleurs mixtes)
- Un guide de pipetage Gilson
Spécification
Pipetman | |
Starter Kit | |
Pipettes classiques P20, P200 et P1000 ; Pointes ; Trois supports pour pipettes simples ; 10 clips d’identification COLORIS™ ; Guide de pipetage |