Learn More
Sartorius™ Kit d’étalonnage pour pipette
Utilisé pour les modèles avec une lisibilité de 0,1 mg et 0,01 mg.
Marque: Sartorius™ YCP04MS
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Utilisé pour les modèles avec une lisibilité de 0,1 mg et 0,01 mg
- Comprend un piège à humidité et tous les adaptateurs requis
Spécification
Kit d’étalonnage | |
Uniquement pour les balances Cubis. |