Learn More
Miele Professional™ Unité mobile E 404/1
Unité mobile E 404/1 pour un chargement optimal jusqu’à 38 pipettes
Marque: Miele Professional™ 6727910
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Convient pour 38 pipettes en 3 rangées
- 1ère rangée : 10 pipettes x 100 ml (jusqu’à 550 mm), distance de barre 20 mm
- 2e rangée : 14 pipettes x 25 ml, distance de barre 26 mm
- 3e rangée : 14 pipettes x 10 ml, distance de barre 26 mm
- Sans support pour bande magnétique pour la reconnaissance d’unités mobiles
Spécification
Contient 38 pipettes | |
1Chaque | |
Injecteur mobile E 404/1 | |
Pipettes |