missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Boîtes de pointes de pipettes

Recyclez les boîtes de pointes de pipettes à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.

Marque:  Terracycle™ CS180-L-FR

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17895955

  • 215.00€ / 1 pièce

Expédition estimée: 04-10-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER

  • Boîtes vides de pointes de pipettes

MERCI DE NE PAS INCLURE :

  • Pointes de pipettes, tubes et plastiques rigides de laboratoire qui sont contaminés par des matières considérées comme dangereuses.
  • Matériel stérilisé par autoclave
  • Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.

Important : Nous ne collectons aucun déchet dangereux contenant des substances ayant des propriétés toxiques, réactives, corrosives, infectieuses, inflammables, explosives ou nocives pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez vous assurer de ne pas mélanger les déchets dangereux avec des déchets non dangereux. En tant que producteur de déchets, il est de votre responsabilité de classer les déchets.

Spécification

Spécification

Recycling Box
25 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Large
Not Autoclavable
Cardboard, Plastic
55 lb.
38 x 38 x 97 cm
Yes
Non-sterile
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions